Learn More
Acetonitril, Optima™, LC-MS-Gütegrad, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 l
2,5 l
4 L
Beschreibung
Acetonitril, > –99,9 %, C2H3N, CAS-Nummer-75-05-8, Methan, Cyano, Ethylnitril, Methancarbonitril, Methylkyanid, MeCN, Acetonitril, Methylcyanid, Ethanenitril, cyanure de methyl, Cyanomethan
- Ideale mobile Phase für LC/MS- und UHPLC-UV-Anwendungen in der pharmazeutischen, biotechnologischen, medizinischen, Umweltindustrie sowie in der Lebensmittelsicherheit.
- Neuartige Gradientenelutionstests mit Photodioden-Array-Detektorsieben für UV-absorbierende Kontaminanten bei jeder Wellenlänge im Bereich von 200 bis 400 nm, um glatte Basislinien zu ermöglichen und Interferenzen zu reduzieren.
- Evaluiert bei Konzentrationen im ppb-Bereich auf 17 auf Metallverunreinigungen, um die Bildung von Metalladdukten während der Analyse zu minimieren und die Spektrumsinterpretation zu vereinfachen.
- 0,1 Mikrometer-Filtration minimiert störende Partikel, die das Leistungsverhalten von LC/MS- und UHPLC-Systemen beeinträchtigen können
- Ideale Lösung für die Zubereitung sauberer, partikelfreier, mobiler Phasenmischungen. Positivmodus-Ionisierung (als Propazin) und Negativmodus-Ionisierung (als Mecoprop) mit ESI und Single Quadrupol-MS erkennen organische Kontaminanten bei max. 50 ppb bzw. max. 300 ppb.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Acetonitril |
Schmelzpunkt | -46°C |
Extinktion | ≤1,00 AU bei 190 nm, 0,15 AU bei 195 nm, 0,05 AU bei 200 nm, 0,04 AU bei 205 nm, 0,03 AU bei 210 nm, 0,025 AU bei 215nm, 0,015 AU bei 220 nm, 0,015 AU bei 225 nm, ≤0,01 AU bei 230 nm, ≤0,005 AU bei 254 nm, ≤0,005 AU bei 280 nm |
Farbe | Farblos |
Hinweise zur Zersetzung | >500°C |
Dichte | 0,781 g/cm3 |
Siedepunkt | 81°C |
Menge | 1 l |
Flammpunkt | 12,8°C (55°F) |
Identifizierung | Test bestanden |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 15
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
F24OBP203 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | A955-500,A955-4,A955-1,A955-212 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Acetonitrile
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen / A§
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/A§/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Tage
59Stunden
1Minuten
15Sekunden
48Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Acetonitril, Optima™, LC-MS-Gütegrad, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur