Learn More
Acetonitril, für HPLC, Fisher Chemical™
Description
C2H3N, CAS-Nummer-75-05-8, 2,5 l, 75 °C, CHEBI:38472, Farblos, 41,05 g/mol, XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N, Ethylacetat, -83,5 °C, 1878, 41.053, Flasche aus braunem Glas, flüssig, 6342, CC#N, 1,42, 103 mbar bei 20 °C, 0,45 cp bei 20 °C
Specifications
Specifications
Schmelzpunkt | -46°C |
Farbe | Farblos |
Siedepunkt | 81°C |
Menge | 2.5 L |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Physikalische Form | Flüssig |
Summenformel | C2H3N |
Dampfdruck | 97mbar at 20°C |
Viskosität | 0.36cp at 20°C |
Molekulargewicht (g/mol) | 41.053 |
Show More |
Documents
Scientific Resources
Brochures
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2528119 | Analysenzertifikat | 24/02/2025 | A/0626/27SS,A/0626/99W,A/0626/21,A/0626/PB17X,A/0626/10RSS,A/0626/15,A/0626/17X,A/0626/17Z,A/0626/25RSS,A/0626/15X,A/0626/17,A/0626/30RSS |
2528118 | Analysenzertifikat | 24/02/2025 | A/0626/27SS,A/0626/99W,A/0626/21,A/0626/PB17X,A/0626/10RSS,A/0626/15,A/0626/17X,A/0626/17Z,A/0626/25RSS,A/0626/15X,A/0626/17,A/0626/30RSS |
2527244 | Analysenzertifikat | 17/02/2025 | A/0626/99W,A/0626/10RSS,A/0626/30RSS,A/0626/27SS,A/0626/21,A/0626/PB17,A/0626/PB17X,A/0626/15,A/0626/17X,A/0626/17Z,A/0626/25RSS,A/0626/15X,A/0626/17 |
2527243 | Analysenzertifikat | 17/02/2025 | A/0626/99W,A/0626/10RSS,A/0626/30RSS,A/0626/27SS,A/0626/21,A/0626/PB17,A/0626/PB17X,A/0626/15,A/0626/17X,A/0626/17Z,A/0626/25RSS,A/0626/15X,A/0626/17 |
2526614 | Analysenzertifikat | 12/02/2025 | A/0626/99W,A/0626/10RSS,A/0626/30RSS,A/0626/27SS,A/0626/21,A/0626/PB17,A/0626/PB17X,A/0626/15,A/0626/17X,A/0626/17Z,A/0626/25RSS,A/0626/15X,A/0626/17 |
Safety and Handling
- Acetonitrile
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- MIXTURE LIST-Enthält: Acetonitrile
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chemische Extravaganz
Kaufen Sie jetzt ein und sparen Sie bis zu 97 % bei hochwertigen Produkten für Ihren Laborbedarf.Aktionscode: 25908Gültig bis zum: 2025-03-31
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.