Learn More
Isopropanol, Optima™, LC-MS-Gütegrad, Fisher Chemical™
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
Verpackung:
Glasflasche
Weithalsflasche, braun
Beschreibung
2-Propanol, > –99,90 %, C3H8O, CAS-Nummer-67-63-0, Petrohol, Isopropylalkohol, Isopropanol, Sec-Propyl-Alkohol, Dimethylcarbinol, 2-Hydroxypropan, Hartosol, 2-Propanol, Alkolave, Avantin, 4 l, Report AU bei 254 nm, Report AU bei 210 nm, Report AU bei 230 nm, Report AU bei 220 nm
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Propanol |
pH | 7 |
Schmelzpunkt | -89,5 °C |
Extinktion | Report AU at 210nm, Report AU at 220nm, Report AU at 230nm, Report AU at 254nm |
Farbe | Farblos |
Dichte | 0.785g/cm³ |
Siedepunkt | 81°C |
Menge | 2.5 L |
Identifizierung | Pass Test |
Verpackung | Glasflasche |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Iso-propanol
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Iso-propanol
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Isopropanol, Optima™, LC-MS-Gütegrad, Fisher Chemical™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur