Learn More
Isopropanol, für HPLC, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 10674732
Isopropanol, für HPLC, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10674732
2.5 L, Bernsteinfarbene Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Artikelnummer. 10674732
Marke: Fisher Chemical P/7507/17
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
C3H8O, CAS-Nummer-67-63-0, avantine, Dimethylcarbinol, 2-Propanol, Alkolave, 2-Hydroxypropan, Hartosol, Isopropanol, sec-propylalkohol, Isopropylalkohol, Petrohol, 2,5 l, 81 °C, CHEBI:17824, Farblos, 60,1 g/mol, KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N, Propan-2-ol, -89,5 °C, 11674, 60.096
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-63-0
Summenformel C3H8O
Molekulargewicht (g/mol) 60.096
MDL-Nummer 11674
InChI-Schlüssel KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petroholMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC-Name Propan-2-ol
SMILES CC(C)O
Spezifikation
pH 7
Schmelzpunkt -89.5°C
Farbe Farblos
Siedepunkt 81°C
Menge 2.5 L
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Dampfdruck 43mmHg at 20°C
Viskosität 2.27 mPaS at 20°C
Formelmasse 60.1g/mol
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Propan-2-ol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Propan-2-ol
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Isopropanol, für HPLC, Fisher Chemical™ >