Learn More
Acetonitril, Optima™, LC-MS-Gütegrad, Fisher Chemical
107.67 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21944" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21944" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 l
2,5 l
4 L
Description
Acetonitril, > –99,9 %, C2H3N, CAS-Nummer-75-05-8, Methan, Cyano, Ethylnitril, Methancarbonitril, Methylkyanid, MeCN, Acetonitril, Methylcyanid, Ethanenitril, cyanure de methyl, Cyanomethan, 1 l
- Ideale mobile Phase für LC/MS- und UHPLC-UV-Anwendungen in der pharmazeutischen, biotechnologischen, medizinischen, Umweltindustrie sowie in der Lebensmittelsicherheit.
- Neuartige Gradientenelutionstests mit Photodjoden-Array-Detektorsieben für UV-absorbierende Kontaminanten bei jeder Wellenlänge im Bereich von 200 bis 400 nm, um glatte Basislinien zu ermöglichen und Interferenzen zu reduzieren.
- Wird bei Konzentrationen im Bereich von 17 ppb auf Metallverunreinigungen untersucht, um die Bildung von Metalladdukten während der Analyse zu minimieren und die spektrale Interpretation zu vereinfachen.
- 0,1 Mikrometer-Filtration minimiert störende Partikel, die die LC/MS- und UHPLC-Systemleistung beeinträchtigen können
- Ideale Lösung für die Zubereitung sauberer, partikelfreier, mobiler Phasenmischungen. Positivmodus-Ionisierung (als Propazin) und Negativmodus-Ionisierung (als Mecoprop) mit ESI und Single Quadrupol-MS erkennen organische Kontaminanten bei max. 50 ppb bzw. max. 300 ppb.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifications
Chemischer Name oder Material | Acetonitrile |
Schmelzpunkt | -46 °C |
Extinktion | ≤1.00 AU at 190nm, ≤0.15 AU at 195nm, ≤0.05 AU at 200nm, ≤0.04 AU at 205nm, ≤0.03 AU at 210nm, ≤0.025 AU at 215nm, ≤0.015 AU at 220nm, ≤0.015 AU at 225nm, ≤0.01 AU at 230nm, ≤0.005 AU at 254nm, ≤0.005 AU at 280nm |
Farbe | Farblos |
Hinweise zur Zersetzung | >500°C |
Dichte | 0.781g/cm³ |
Siedepunkt | 81°C |
Menge | 500 mL |
Identifizierung | Pass Test |
Verpackung | Glasflasche |
Show More |
Safety and Handling
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS02_Extremely_Flammable.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
Product Identifier
- Acetonitrile
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.