Beschreibung
Acetonitril, für HPLC-MS
Spezifikation
Spezifikation
Verpackung | Braunglasflasche |
Menge | 1 L |
Farbe | Farblos |
Dampfdruck | 97mbar at 20°C |
Viskosität | 0.36cp at 20°C |
Dampfdichte | 1.42 |
Schmelzpunkt | -46°C |
Siedepunkt | 81°C |
Physikalische Form | Flüssig |
Molekulargewicht (g/mol) | 41.053 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2526765 | Analysenzertifikat | 13/02/2025 | A/0638/15,A/0638/17,A/0638/17Z |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Acetonitrile
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Acetonitril, für HPLC-MS >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur