Learn More
Wasser, Optima™ LC-MS-Qualität, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10505904
Wasser, Optima™ LC-MS-Qualität, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10505904
2,5 l
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2,5 l
4 l
Artikelnummer. 10505904
Marke: Fisher Chemical
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Wasser, H2O, CAS-Nummer-7732-18-5, Dihydrogenmonoxid, Dihydrogenoxid, 1 l, <-0,005 AU bei 280 nm, <-0,005 AU bei 260 nm, <-0,005 AU bei 254 nm, <-0,01 AU bei 210 nm, <-0,01 AU bei 230 nm, <-0,01 AU bei 240 nm, <-0,01 AU bei 220 nm, max. 10 ppb, 100 °C, max. 20 ppb
Wasser, H2O, CAS-Nummer-7732-18-5, Dihydrogenmonoxid, Dihydrogenoxid, 1 l, <-0,005 AU bei 280 nm, <-0,005 AU bei 260 nm, <-0,005 AU bei 254 nm, <-0,01 AU bei 210 nm, <-0,01 AU bei 230 nm, <-0,01 AU bei 240 nm, <-0,01 AU bei 220 nm, max. 10 ppb, 100 °C, max. 20 ppb
EcoSafPak™ ist ein umweltfreundliches Verpackungssystem, das von einem SFI-zertifizierten Lieferanten aus zu 100 % recycelbarem Material hergestellt wird.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7732-18-5
Summenformel H2O
Molekulargewicht (g/mol) 18,015
MDL-Nummer 11332
InChI-Schlüssel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC-Name Oxidan
SMILES O
Spezifikation
Extinktion ≤ 0,005 AU bei 254 nm, ≤0.005 AU at 260nm, ≤0.005 AU at 280nm, ≤0.01 AU at 210nm, ≤0.01 AU at 220nm, ≤0.01 AU at 230nm, ≤0.01 AU at 240nm
Chemischer Name oder Material Wasser
pH 7
Farbe Farblos
Schmelzpunkt 0 °C
Siedepunkt 100 °C
Hinweise zur Reinheitsqualität Zusammensetzung für UHPLC-UV
Merck Index 15, 10237
Formelmasse 18,02
Güte OPTIMA™ LC-MS
Verpackung Weithalsflasche, braun
Rückstand nach Verdampfung ≤ 1 ppm
Dampfdruck 17,5 mmHg bei 20 °C
Gefiltert durch 0,03 Mikron filtriert.
Dichte 1,000 g/cm³
Analysenzertifikat Tatsächlich analysierte Charge auf dem Etikett angegeben; Analysenzertifikat der tatsächlichen Charge auf Anfrage verfügbar
Menge 2,5 l
Physikalische Form Flüssig
Name des Produkts
Wasser, Optima™ LC-MS-Qualität, Fisher Chemical >