Learn More
Methanol, Optima™ LC/MS-Gütegrad, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10767665
Methanol, Optima™ LC/MS-Gütegrad, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10767665
2.5 L
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 l
2.5 L
4 L
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10767665
Marke: Fisher Chemical A456212
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Methanol, > -99,9 %, CH4O, CAS-Nummer-67-56-1, Holzalkohol, Methylhydroxid, Kolonialalkohol, kolumbianischer Alkohol, Holznaphtha, Carbinol, Methylalkohol, Pyroxylalkohol, Holzbenzin, Methylol
Methanol, > -99,9 %, CH4O, CAS-Nummer-67-56-1, Holzalkohol, Methylhydroxid, Kolonialalkohol, kolumbianischer Alkohol, Holznaphtha, Carbinol, Methylalkohol, Pyroxylalkohol, Holzbenzin, Methylol,
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-56-1
Summenformel CH4O
Molekulargewicht (g/mol) 32.04
MDL-Nummer MFCD00004595
InChI-Schlüssel OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spiritMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC-Name Methanol
SMILES CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methanol
Schmelzpunkt -98 °C
Extinktion ≤0.005 AU at 260nm, ≤0.005 AU at 280nm, ≤0.01 AU at 254nm, ≤0.1 AU at 230nm, ≤0.2 AU at 220nm, ≤0.4 AU at 214nm, ≤0.5 AU at 210nm
Farbe Farblos
Dichte 0.791g/cm³
Siedepunkt 64.7°C
Menge 2.5 L
Identifizierung Pass Test
Verpackung Bernsteinfarbiges Glas
Physikalische Form Flüssig
Hinweise zur Reinheitsqualität LC-MS & UHPLC-UV
Prozentgehaltsbereich Assay: 99.9% min by GC
Rückstand nach Verdampfung ≤1ppm
Hinweise zum Prozentgehalt GC
Titrierbare Säure ≤0.0003meq/g
Strukturformel CH3OH
Titrierbare Base ≤0.0002meq/g
Dampfdruck 128 hPa at 20°C
Viskosität 0.55cp at 20°C
Wasser ≤0.02%
Merck Index 15, 6029
Formelmasse 32.04
Reinheit (%) ≥99.9%
Güte OPTIMA™ LC-MS
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2525766 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/02/2025 Catalog NumberA456-500,A456-212,A456-1,A456-4
Chargennummer2524396 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/02/2025 Catalog NumberA456-500,A456-212,A456-1,A456-4
Chargennummer2524573 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/02/2025 Catalog NumberA456-500,A456-212,A456-1,A456-4
Chargennummer2524826 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/02/2025 Catalog NumberA456-500,A456-212,A456-1,A456-4
Chargennummer2525611 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/02/2025 Catalog NumberA456-500,A456-212,A456-1,A456-4
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Methanol
  • Mehrere Hersteller
    Kaufen Sie jetzt ein und sparen Sie bis zu 97 % bei hochwertigen Produkten für Ihren Laborbedarf.
    Aktionscode: 25908
    Gültig bis zum2025-03-31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Methanol, Optima™ LC/MS-Gütegrad, Fisher Chemical >