Learn More
Merck Samplicity™ G2 Filtrationssystem
Artikelnummer. 15636464 Alle ansehen Merck Produkte
Click to view available options
Farbe:
Bold Blue
Glänzendes Grün
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15636464
Marke: Merck SAMP2SYSB
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Vakuumfiltrationssystem mit Millex™ Filtern zur Probenvorbereitung für HPLC.
Überblick über Samplicity™ G2-System
  • Das Samplicity™ G2 Filtrationssystem ermöglicht die vakuumgesteuerte Filtration von bis zu 8 Proben auf einmal, direkt in HPLC-Fläschchen.
  • Filtration für die HPLC-Probenvorbereitung ohne Spritzen. Die Probe wird zu einem Adaptertrichter auf einem standardmäßigen Millex™ 33 mm-Filter (Millex™ Filter für das Samplicity™ G2-System) oder einem integrierten Trichter und Filter (Millex Samplicity™ Filter) hinzugefügt.
  • Das Samplicity™ G2-System hat eine geringere ergonomische Wirkung als die manuelle Spritzenfiltration
Anwendungen: HPLC; Filtration von viskosen oder partikelbeladenen Proben für HPLC
Order Info
Enthält keine Millex-Filter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Farbe Bold Blue
Inhalt und Lagerung Sockel, Deckel, Röhrchentablett, Abfallbehälter, Schläuche
Zur Verwendung mit (Geräte) Millex Filter (nicht steril)
Material Polypropylen mit Polyester- und Silikonkomponenten
Zur Verwendung mit (Anwendung) Analytische Probenvorbereitung, Hochleistungsflüssigchromatographie (HPLC)
Gehäusematerial PVDF
Enthält Sockel, Deckel, Röhrchentablett, Abfallbehälter, Schläuche
Menge 1 Kit
Abmessungen (L x B x H) 44,5 x 10,2 x 9,1 cm
Durchmesser (metrisch) Filter 33 mm