Learn More
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Candida albicans ATCC™ 10231™
Identifizieren Sie Mikroorganismen schnell und präzise anhand echter biologischer Organismen, die auf frischen, angereicherten mikrobiologischen Kulturmedien wachsen.
Marke:  Thermo Scientific™ R4711503
1040.42 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12995993
  • 1690.00 € / 10 Tests
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Candida albicans ATCC™ 10231™ wird als Film konservierter Mikroorganismen auf der Innenseite der Verschlusskappe einer Kunststoffampulle geliefert.
  • Keine serielle Verdünnung erforderlich
  • Zur Abgabe <100 colony forming units (CFUs) in a single 0.1mL inoculum
  • Bereit zur Rehydrierung
  • Für den Einsatz bei Qualitätskontrollverfahren
Bestellhinweis:
Für 10 Tests/rekonstituiertes Fläschchen, 100 Tests/Kit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
10231TM*
Quanti-Cult Plus
Pilze
100 Tests/Kit
3149 [CBS 6431, CCY 29-3-106, CIP 48.72, DSM 1386, IFO 1594, NCPF 3179, NCYC 1363, NIH 3147, VTT C-85161]
Candida albicans ATCC™ 10231™
Qualitätskontrollorganismus
Quantitative Qualitätskontrolle
100 Tests/Kit
Dokumentation
Brochures
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer249562 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/04/2025 Catalog NumberR4711503
Chargennummer247547 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/04/2025 Catalog NumberR4711503
Chargennummer247511 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/04/2025 Catalog NumberR4711503
Chargennummer242624 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/04/2025 Catalog NumberR4711503
Chargennummer235202 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/03/2025 Catalog NumberR4711503
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Candida albicans ATCC™ 10231™ > Candida albicans ATCC 10231
*Das ATCC Licensed Derivative Logo, die ATCC Licensed Derivative Wortmarke und die ATCC Katalognummern sind Warenzeichen von ATCC™ und werden unter Lizenz verwendet.