Learn More
OHAUS™ Elektronische Waage – Serie PR
Entwickelt für routinemäßige Wägeanwendungen an Ihrem Arbeitsplatz
Marke: OHAUS™ 30430075
828.40 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24377" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die PR Waage ist mit 3 wichtigen Wägemodi, RS-232-Konnektivität für die Datenübertragung und -speicherung sowie interner Kalibrierung (bei ausgewählten Modellen) ausgestattet, wodurch er sich ideal für routinemäßige Wägeanwendungen eignet.
- Die PR Waage ist mit einem gut ablesbaren, hellen Display mit Hintergrundbeleuchtung und einer einfachen Anwenderoberfläche ausgestattet und ist unglaublich einfach zu bedienen, ohne dass eine Schulung erforderlich ist.
- Die geringe Stellfläche der PR Waage spart Platz auf dem Tisch und bietet eine große Wägeoberfläche. Die langlebige PR Waage verfügt über eine Edelstahlwanne, die dem täglichen Einsatz am Arbeitsplatz standhält.
Spezifikation
RS232 (ein Anschluss enthalten) | |
2200,00 g | |
0,0100 g | |
0,0200 g | |
0,0100 g | |
Milligramm, Gramm, Kilogramm, Unze, Pfund, Karat, Pennyweight, Feinunze, Newton, & Grain | |
12,50 in. | |
7,90 in. | |
3,70 in. | |
12,50 in. | |
7.700 lb. | |
AC-Adapter (mitgeliefert) |
Vom Benutzer auswählbare Umgebungsfilter und Helligkeitseinstellungen, automatische Tarierung, automatische Abblendung, vom Benutzer auswählbare Kalibrierungspunkte für die Messspanne, Softwaresperre und Reset-Menü, vom Benutzer auswählbare Kommunikationseinstellungen und Datenausdruckoptionen, vom Benutzer definierbare Projekt- und Benutzer-IDs, Software-Überlast-/Unterlastanzeige, Stabilitätsanzeige | |
Hintergrundbeleuchtetes LCD | |
Grundwägung, Stückzählung, Prozentwägung | |
PR2202/E | |
1.000 s | |
55,000 x 39,000 x 29,000 cm | |
317,00 mm | |
201,00 mm | |
93,000 mm | |
317,00 mm | |
3.500 kg |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
OHAUS™ Elektronische Waage – Serie PR > Modell: PR2202/E
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur