Learn More
Labcon™ MetalFree™ 50 ml-Zentrifugenröhrchen mit flachen Verschlüssen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16674062
Click to view available options
Verpackung:
25 Röhrchen/Gestell, 20 Gestelle/Karton
50 Röhrchen/Beutel/10 Beutel/Karton
50 Röhrchen/Beutel, 10 Beutel/Karton
Packungsgröße:
500 Stück
Artikelnummer. 16674062
Marke: Labcon™ 31943350019
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zertifiziert metallfrei bis zu 1 Teil pro Milliarde von 21 häufig vorkommenden Metallen
  • Konisches Zentrifugenröhrchen
  • Mit angebrachten  flachen Schraubverschlüssen
  • Blockiert 100 % UVA-, UVB- und UVC-Strahlen, aber durchscheinend für sichtbares Licht
  • Weiße aufgedruckte Graduierungen
  • ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nichtpyrogen)
  • Polypropylen USP Klasse VI Harz
  • Zentrifugation bis 12.500 x G
  • Einfrierbar bis -80 °C
  • Autoklavierbare Röhrchen
  • Fassungsvermögen: 50 mL
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität
Verschlussmaterial Polyethylene
Verschlussfarbe Natural
Farbe Naturfarben
Kapazität (metrisch) 50 mL
Einwegprodukt Ja
Material Polypropylenharz
Zur Verwendung mit Centrifuges, Rotators, Shakers, ICP-MS
Anzahl pro Packung 25
Verpackung 25 Röhrchen/Gestell, 20 Gestelle/Karton
Menge 25/abfallarmes Fasergestell
Sterilität Steril
Produktlinie MetalFree™ Zentrifugenröhrchen
RNase-frei Yes
DNase-frei Yes
Autoklavierbar Autoklavierbar
Form Cylindrical
Länge (metrisch) 115 mm
Verschlussgröße 29 mm
Reinigungsnachweise ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free
ACT Label Ja
Bodenform Conical
Verschlusstyp Attached Screw Cap
Closure Included Yes
Writing Area Ja
Höhe (metrisch) 115 mm
Graduated Yes
Graduierungen 5 bis 45 in Schritten von 1
Produkttyp Centrifuge Tube
Max. RZB 20,000 x g