Learn More
OHAUS™ Elektronische Waage – Serie PR
Entwickelt für routinemäßige Wägeanwendungen an Ihrem Arbeitsplatz
Marke:  OHAUS™ 30430072
687.00 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16610304
  • 861.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Die PR Waage ist mit 3 wichtigen Wägemodi, RS-232-Konnektivität für die Datenübertragung und -speicherung sowie interner Kalibrierung (bei ausgewählten Modellen) ausgestattet, wodurch er sich ideal für routinemäßige Wägeanwendungen eignet.
  • Die PR Waage ist mit einem gut ablesbaren, hellen Display mit Hintergrundbeleuchtung und einer einfachen Anwenderoberfläche ausgestattet und ist unglaublich einfach zu bedienen, ohne dass eine Schulung erforderlich ist.
  • Die geringe Stellfläche der PR Waage spart Platz auf dem Tisch und bietet eine große Wägeoberfläche. Die langlebige PR Waage verfügt über eine Edelstahlwanne, die dem täglichen Einsatz am Arbeitsplatz standhält.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
OHAUS™ Elektronische Waage – Serie PR > Modell: PR423/E