Learn More
Thermo Scientific™ Magnetrührer der RT Touch Serie
Artikelnummer. 15258834 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
4 l
5 l
Geschwindigkeit:
30 bis 2.000 U/min
Steckertyp:
Kabelsatz mit verschiedenen Steckern
US
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15258834
Marke: Thermo Scientific™ 88880014
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Unsere flachen digitalen Display-Rührwerke gewährleisten eine optimale Kontrolle und eignen sich besonders gut für Routineaufgaben, bei denen eine sichtbare Rührgeschwindigkeit erforderlich ist.
Behalten Sie die Kontrolle mit den Magnetrührern der Thermo Scientific™ RT Touch Serie. Diese flachen, Rührer mit digitalem Display sind ideal für Routineanwendungen, bei denen eine sichtbare Rührgeschwindigkeit erforderlich ist.
Eine starke Magnetkupplung sorgt für ein gleichmäßiges Rühren während des Versuchsablaufs. Der langsame Rührstart verhindert das Spritzen.
  • Digitale Steuerung
  • Unterstützung mit Rührstab
  • Niedriges Profil, leichte Bauweise mit kleiner Stellfläche
  • Erhältlich in zwei Größen
  • Drehzahlregelung: 30 bis 2000 U/min
Inhalt:
Zwei rutschfeste Plattenabdeckungen aus Silikon.
Garantie: 2 Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Geschwindigkeit 30 bis 2.000 U/min
Deckplattenmaterial Polypropylen
Fassungsvermögen 4 l
Display Digital
Spannung 100/240 V
Wirkleistung 6 W
Abmessungen (L x B x H) 11,02 x 8,27 x 2,82 in. (280 x 210 x 72 mm)
Höhe (angloamerikanisch) 2,82 in.
Höhe (metrisch) 72 mm
Länge (angloamerikanisch) 11,02 in.
Länge (metrisch) 280 mm
Durchmesser obere Platte (angloamerikanisch) 6,69 in.
Durchmesser obere Platte (metrisch) 170 mm
Breite (angloamerikanisch) 8,27 in.
Breite (metrisch) 210 mm
Elektrische Anforderungen 100 bis 240 V, 50/60 Hz
Frequenz 50/60 Hz
Steckertyp Kabelsatz mit verschiedenen Steckern
Zertifizierung/Konformität CE
Gewährleistung und Service 2 Jahre
Typ Rührer
Show More Show Less
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.