Learn More
Hamilton™ 5 mL 1000 Series Gas Tight Syringe
The 1000 Series syringes offer a mid-volume Gas Tight solution.
Marke:  Hamilton™ CAL81601
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17824322
  • 415.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • This syringe series boasts a variety of termination and needle options, providing exceptional versatility and adaptability.
  • Dispenses volumes up to 5 mL.
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
22 G
0,0161 in.
0,0283 in.
10.3 mm
0.72 mm
239 °F
50 °F
10 °C
5 mL
Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend
PTFE
0.406 Zoll
0.41 mm
0.530 in.
13.5 mm
2 in.
115 °C
1005 SL
1
51 mm
Probensperre
Name des Produkts
Hamilton™ 5 mL 1000 Series Gas Tight Syringe > Needle Gauge: 22 G, Point Style: 2, Connection Type: SL