Learn More
Implen™ Implen NanoPhotometer C40 UV/Vis spectrophotometer colored touch screen, 200 - 900 nm
Innovative Software mit Ein-Klick-Zugriff auf alle Arten von Life-Science- und Standard-Spektroskopieanwendungen.
Marke: Implen™ C40-Touch
Descrizione
Das Implen NanoPhotometer™ C40 UV/-Vis-Spektralphotometer bietet vollständige Scandaten von 200 bis 900 nm für alle küvettenbasierten photometrischen Anwendungen in der Biowissenschaft. Es kann mit der Implen Submicoliter-Zelle auf NanoVolume aufgerüstet werden. Das eigenständige Design mit integriertem Touchscreen und geringer Stellfläche macht es ideal für die Laborarbeit.
Während der gesamten Lebensdauer ist keine Neukalibrierung erforderlich. Optionale CFR21-Software für Konformität mit 21 CFR Teil 11 in GxP-Umgebungen erhältlich.
- dsDNA-Nachweisbereich: 0,1 ng/µl bis 130 ng/µl
- BSA-Nachweisbereich: 0,003 mg/ml bis 3,7 mg/ml
- Photometrischer Bereich: 0 bis 2,6 A
- Scanbereich: 200 bis 900 nm
- Mittlere Höhe (Z-Höhe): 8,5 mm
- Geeignet für alle Küvetten mit Außenabmessungen 12,5 x 12,5 mm
- Temperaturgesteuerter Küvettenanschluss 37 °C
- Zeitmessungen für den gesamten Scan-Bereich: 2,5 s
- Vorprogrammierte Anwendungen für (markierte) Nukleinsäuren (DNA, RNA, Oligos), (markierte) Proteine, Proteinassays (Bradford, BCA, Lowry), Kinetik, OD600 und manuelle Methoden
- Dank True Path Technology™ ist eine Neukalibrierung nicht nötig
- Sample ControlTM und Blank ControlTM zur Analyse der Probenqualität und Identifizierung von Kontaminanten
- Steuerungsoptionen: Mit integriertem 7”-Touchscreen, Computer und Tablet
- Ein- und Ausgangsanschlüsse 2x USB A, USB B, HDMI, Ethernet, WLAN
- Software, konform mit 21 CFR Teil 11 (optional)
- Integrierter Dateiserver
- LIMS-Integration durch REST-API
- Integriertes Akkupack, Betriebsdauer: bis zu 8 Std.
- Hergestellt in Deutschland
Specifica
< 1,75 % bei 0,7 A (0,67 Pfadlänge) bei 280 nm des Messwerts | |
8,5 mm | |
CCD-Array mit 3648 Elementen | |
200 x 200 x 120 mm | |
Xenon-Blitz | |
Spektralphotometer | |
200 bis 900 nm | |
Netzteil, USB-Kabel, Staubschutzabdeckung, Software und Handbuch | |
1 | |
10, 5, 2, 1, 0,5 mm | |
Windows 7, 8, 10 (32 und 64 Bit); OS X, iOS; Android-Betriebssystem | |
4,2 kg |
0 bis 2,6 A | |
2x USB A, USB B, HDMI, Ethernet, WLAN | |
Handschuhkompatibler 7-Zoll-Touchscreen, 1024 x 600 Pixel | |
Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch, Japanisch | |
<1,8 nm | |
90/250 V | |
Nukleinsäuren, Protein-UV, Protein-Assays, Kinetik, OD600, Wellenlänge, Wellenscan, Standardkurve, Absorptionsverhältnis, Konzentration, benutzerdefiniert | |
2,5 Sek. | |
37 °C ±0,5 °C | |
Linux-basiertes NPOS | |
± 0,75 nm |
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.