Learn More
Hamilton™ 5 mL 1000 Series Gas Tight Syringe
The 1000 Series syringes offer a mid-volume Gas Tight solution.
313.00 € - 585.00 €
Spezifikation
Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.406 Zoll |
---|---|
Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.530 in. |
Innendurchmesser (metrisch) | 10.3 mm |
Außendurchmesser (metrisch) | 13.5 mm |
Min. Temperatur (metrisch) | 10 °C |
Produktcode | Marke | Kanülen-Gauge | Art der Kanülenspitze | Anschlusstyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kanülen-Gauge | Art der Kanülenspitze | Anschlusstyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17864192
|
Hamilton™
CAL81517 |
No Needle Included | No Needle Included | Luer Tip |
335.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17804312
|
Hamilton™
CAL81530 |
22 G | Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend | Zementierter Luer-Konus |
342.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17844392
|
Hamilton™
CAL81520 |
22 G | Stumpf | Zementierter Luer-Konus |
313.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17834202
|
Hamilton™
CAL7652-01 |
22 G | Konus | Zementierter Luer-Konus |
367.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17814322
|
Hamilton™
CAL81556 |
22 G | Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend | Abnehmbar |
585.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17814312
|
Hamilton™
CAL81516 |
No Needle Included | No Needle Included | Abnehmbar |
316.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17824322
|
Hamilton™
CAL81601 |
22 G | Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend | Probensperre |
415.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17854392
|
Hamilton™
CAL81543 |
No Needle Included | No Needle Included | Luer-Lock |
404.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17894262
|
Hamilton™
CAL87908 |
Custom | Custom | Zementierter Luer-Konus |
347.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
- This syringe series boasts a variety of termination and needle options, providing exceptional versatility and adaptability.
- Dispenses volumes up to 5 mL.
Spezifikation
0.406 Zoll | |
10.3 mm | |
10 °C | |
5 mL |
0.530 in. | |
13.5 mm | |
1 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hamilton™ 5 mL 1000 Series Gas Tight Syringe