Learn More
Hamilton™ 5 mL 1000 Series Gas Tight Syringe
The 1000 Series syringes offer a mid-volume Gas Tight solution.
Marke: Hamilton™ CAL81517
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- This syringe series boasts a variety of termination and needle options, providing exceptional versatility and adaptability.
- Dispenses volumes up to 5 mL.
Spezifikation
Autoklavierbar | |
0.406 Zoll | |
10.3 mm | |
No Needle Included | |
115 °C | |
1005 LT SYR | |
1 | |
No Needle Included | |
Luer Tip |
No Needle Included | |
0.530 in. | |
13.5 mm | |
239 °F | |
50 °F | |
10 °C | |
5 mL | |
No Needle Included |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hamilton™ 5 mL 1000 Series Gas Tight Syringe > Needle Gauge: None, Point Style: None, Connection Type: LT
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur