Learn More
Gosselin™ L-förmige Inokulationsspatel
Zum Verteilen auf der Oberfläche fester Medien in mikrobiologischen Anwendungsbereichen. Gosselin™ L-förmige Inokulationsspatel sind aus Polystyrol gefertigt.
Marke: Gosselin™ ETAR-06
65.16 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24073" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Gebogenes Ende
- Steril und wegwerfbar
- In manipulationssicheren Schnellverschlussbeuteln verpackt
Spezifikation
Ja | |
EG N°1935/2004, ISO 11137 | |
148 mm | |
L-förmig | |
Inokulierverteiler | |
Für Anwendungen in Milchwirtschaft, Umwelt, Industrie, Mikrobiologie |
Einzeln verpackt | |
Weiß | |
Menge pro Schachtel: 2.000 | |
Polystyrol | |
Steril |
Sonderangebote
-
Sparen bei Corning Laborprodukten
Corning Laborprodukte AngebotAktionscode: 24073Gültig bis zum: 2025-04-25
Neues Angebot Jetzt sparen