Learn More
Fisherbrand™ Behälter aus Polypropylen mit 100 Plätzen
Aufbewahrungsbehälter aus Polypropylen mit 100 Plätzen sorgen für eine kompakte, sichere Lagerung von 0,5, 1,5 und 2,0 ml-Röhrchen und Kryofläschchen. Im Gegensatz zu Kartons zersetzen sie sich nicht, wenn sie Feuchtigkeit oder starker Verwendung ausgesetzt sind.
Marke: Fisherbrand™ 14100C
Beschreibung
Aufbewahrungsbehälter aus Polypropylen mit 100 Plätzen sorgen für eine kompakte, sichere Lagerung von 0,5, 1,5 und 2,0 ml-Röhrchen und Kryofläschchen.Im Gegensatz zu Kartons zersetzen sie sich nicht, wenn sie Feuchtigkeit oder starker Verwendung ausgesetzt sind.
- Ideal für die Organisation auf der Werkbank, im Tiefkühlgerät oder während des Transports
- Kann bei Temperaturen von -80 bis 121 °C (-112 bis 249 °F) verwendet werden
- Mithilfe der fünf Farbvarianten können Proben verschiedener Arten visuell sortiert und organisiert werden
- Klappdeckel mit Schnappverschluss lassen sich leicht öffnen und sicher schließen; ständige Sichtbarkeit ins Innere dank transparenter Farbe
- Lichtundurchlässige schwarze Boxen sind ideal für lichtempfindliche Proben geeignet
- Jede Boxposition ist mit einem alphanumerischen Raster gekennzeichnet
- Rutschfeste Kuhlen sind in Boden und Deckel eingegossen und gewährleisten sicheres Stapeln
Bestellinformation
Gestelle für Tiefkühlgeräte separat erhältlich.
Spezifikation
Klappdeckel | |
Polypropylen | |
Kompakte und sichere Lagerung von 0,5 ml-, 1,5 ml- und 2,0 ml-Röhrchen und -Kryofläschchen | |
100 (0,5, 1,5 und 2 ml-Röhrchen und Kryofläschchen) | |
100 | |
5 Packung | |
-80 °C bis +121 °C | |
14.3 cm | |
5.6 cm |
Grün | |
Quadratisch | |
0,5, 1,5 und 2,0 ml-Röhrchen und Kryofläschchen | |
Alphanumerische Rasterkennzeichnung, transparente Klappdeckel mit Schnappverschluss | |
Kryo-Lagerungsbox | |
-112 °F bis +249,8 °F | |
14,3 x 14,3 x 5,6 cm (5,7 x 5,7 x 2,2 in.) | |
14.3 cm |