Learn More
Hamilton™ 5 mL 1000 Series Gas Tight Syringe
The 1000 Series syringes offer a mid-volume Gas Tight solution.
Marke: Hamilton™ CAL81516
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- This syringe series boasts a variety of termination and needle options, providing exceptional versatility and adaptability.
- Dispenses volumes up to 5 mL.
Specifica
Autoklavierbar | |
No Needle Included | |
0.530 in. | |
13.5 mm | |
Gas Tight Syringe | |
115 °C | |
1005 RN SYR | |
1 | |
No Needle Included | |
Abnehmbar |
Borosilicate Glass | |
0.406 Zoll | |
10.3 mm | |
No Needle Included | |
239 °F | |
50 °F | |
10 °C | |
5 mL | |
No Needle Included |
Suggerimenti di prodotto
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 6
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Hamilton™ 5 mL 1000 Series Gas Tight Syringe > Needle Gauge: None, Point Style: None, Connection Type: RN
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto