Learn More
Axygen™ Axygen™ PCR-Röhrchen, 0.5 ml, mit flachem Deckel
Dünne und gleichmäßige Wanddicke für eine präzise Wärmeübertragung
Marke:  Axygen™ PCR-05-C
60.98 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11331974
  • 76.05 € / 1000 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Quantitative PCR-kompatible Röhrchen, geeignet für eine Vielzahl von Real-Time-PCR-Instrumenten
  • Röhrchen mit in voller Länge versiegelten Deckeln; die Einsetzkappe gewährleistet einen festen Sitz und eliminiert dadurch das Risiko einer Probenverdunstung
  • In verschiedenen Farben erhältlich
  • Zertifiziert RNase-/DNase-frei
  • Nicht-pyrogen
  • Nicht steril
  • Hergestellt aus Polypropylen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
RNase-, DNase-, pyrogenfrei
0.5 ml
Polypropylen
Konisch
Polypropylen
Tube
Durchsichtig
1000/Packung, 10 Packungen/Karton
96-Well Standardblöcke mit Echtzeit-PCR-Instrumenten für Anwendungen mit Wärmeübertragung
Unsteril
Flach
Dünnwandiges PCR-Röhrchen
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ PCR-Röhrchen, 0.5 ml, mit flachem Deckel > MaxyClear; 0,5 ml; flacher Verschluss