Learn More
Fisherbrand™ PCR-Röhrchen mit flachen Deckeln, 0.5 ml
Mit integriertem Schnapp-Verschluss
Marke:  Fisherbrand™ 14230204
48.21 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24367" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12144082
  • 52.20 € / 1000 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Geeignet für 0.5 ml-Thermocyclerblöcke
  • Maximalvolumen im verschlossenen Zustand: 0.6 ml
  • Dünnwandige Konstruktion
  • Im Reinraum gefertigt
  • Aus nicht recyceltem Polypropylen
Spezifikation
Spezifikation
Frei von RNase, DNase und menschlicher DNA
0,5 ml
0,5 ml-Thermocycler-Blöcke, die für PCR und Probenlagerung verwendet werden können
Flach
Dünnwandige PCR-Röhrchen
Gelb
1000 Karton
Polypropylen
Tube
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ PCR-Röhrchen mit flachen Deckeln, 0.5 ml > Gelb