Learn More
Fisherbrand™ PCR-Röhrchen mit flachen Deckeln, 0.5 ml
Mit integriertem Schnapp-Verschluss
52.20 € - 57.25 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Frei von RNase, DNase und menschlicher DNA |
---|---|
Volumen (metrisch) | 0,5 ml |
Menge | 1000 Karton |
Zur Verwendung mit (Geräte) | 0,5 ml-Thermocycler-Blöcke, die für PCR und Probenlagerung verwendet werden können |
Material | Polypropylen |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12144082
|
Fisherbrand™
14230204 |
Gelb |
52.20 €
1000 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
12124152
|
Fisherbrand™
14230203 |
Grün |
52.47 €
1000 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
12114152
|
Fisherbrand™
14230202 |
Blau |
52.20 €
1000 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
12194142
|
Fisherbrand™
14230200 |
Farblos |
57.25 €
1000 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
12104152
|
Fisherbrand™
14230201 |
Rot |
57.25 €
1000 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Geeignet für 0.5 ml-Thermocyclerblöcke
- Maximalvolumen im verschlossenen Zustand: 0.6 ml
- Dünnwandige Konstruktion
- Im Reinraum gefertigt
- Aus nicht recyceltem Polypropylen
Spezifikation
Frei von RNase, DNase und menschlicher DNA | |
1000 Karton | |
Polypropylen | |
Tube |
0,5 ml | |
0,5 ml-Thermocycler-Blöcke, die für PCR und Probenlagerung verwendet werden können | |
Flach | |
Dünnwandige PCR-Röhrchen |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ PCR-Röhrchen mit flachen Deckeln, 0.5 ml