accessibility menu, dialog, popup

Test

Entdecken Sie unsere Sonderangebote

Jetzt sparen
2017-Fisher-Scientific-Logo
Don't have an account?  Create an Account
Produkte
Anwendungen
Zellbiologie
Anwendungen
Genomics
Produktion und Bioprozessierung
Anwendungen
Produktion und Bioprozessierung
Proteomik
Anwendungen
Sicherheit
Main Menu

CAS RN 10034-99-8

CAS RN 10034-99-8

IUPAC Name: magnesium(2+) heptahydrate sulfate
Synonyme: MgSO4.7H2O elliotts B solution sal anglicum magnesium sulfate dried bitter salt sel d'angleterre sal amarum hair salt sal seidlitense magnesium sulphate hydrate
Molekulargewicht (g/mol): 246.47
Summenformel: H14MgO11S
InChi Key: WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
SMILES: O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (46)
  • (1)
Menge 
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (6)
  • (1)
  • (4)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
Reinheit (%) 
  • (4)
  • (7)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (4)
  • (3)
Güte 
  • (3)
  • (7)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
Physikalische Form 
  • (1)
  • (9)
  • (12)
  • (3)
  • (1)
  • (2)

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (1)
  • (5)
  • (15)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (12)
  • (7)
  • (4)
  • (46)
  • (1)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (6)
  • (1)
  • (4)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (7)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (4)
  • (3)
  • (3)
  • (7)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (9)
  • (12)
  • (3)
  • (1)
  • (2)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.