Learn More
Magnesiumsulfat-Heptahydrat, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10697412 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10697412
Marke: Fisher Chemical M/1050/53
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Magnesiumsulfat-Heptahydrat, AR-zertifiziert für Analysen, Fisher Chemical, Menge:500g, CAS:10034-99-8, weiß, Schmelzpunkt:770 °C, Molekularformel:H14MgO11S, Molekulargewicht:246,466, Verpackung:Pulverbehälter aus Kunststoff, pH-Wert:5 bis 8,2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10034-99-8
Summenformel H14MgO11S
Molekulargewicht (g/mol) 246.47
MDL-Nummer MFCD00149785
InChI-Schlüssel WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium sulfate heptahydrate, mgso4.7h2o, magnesium sulfate 1:1 heptahydrate, magnesium sulphate heptahydrate, unii-sk47b8698t, magnesium sulfate usan:jan, sulfuric acid magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium sulfate heptahydrate mgso4.7h2o, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrate
PubChem CID 24843
ChEBI CHEBI:31795
IUPAC-Name Magnesium;sulfat;heptahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 770°C
Farbe Weiß
pH 5 to 8.2
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
Formelmasse 246.48g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß
Dampfdruck <0.1mmHg at 20°C