Learn More
Magnesiumsulfat-Heptahydrat, puriss p.a., ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15696080
Magnesiumsulfat-Heptahydrat, puriss p.a., ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15696080 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
500 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Artikelnummer. 15696080
Marke: Honeywell-Fluka 63140500G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
puriss. p.a., ACS-Reagent, ≥99.0 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10034-99-8
Summenformel H14MgO11S
Molekulargewicht (g/mol) 246.47
MDL-Nummer MFCD00149785
InChI-Schlüssel WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Synonym Magnesiumsulfatheptahydrat, Magnesiumsulfat 1:1 Heptahydrat, Magnesiumsulfat-Heptahydrat, Magnesiumsulfat usan:jan, Schwefelsäure-Magnesiumsalz 1:1 , Heptahydrat, Magnesiumsulfat-Heptahydrat MgSo4.72O, Schwefelsäure, Magnesiumsalz 1:1 , Heptahydrat, Magnesium II, Sulfat, Heptahydrat, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrate
PubChem CID 24843
ChEBI CHEBI:31795
IUPAC-Name Magnesium;sulfat;heptahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesiumsulfatheptahydrat
Menge 500 g
Strukturformel MgSO4 · H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 246.47 mol
Reinheit (%) ≥99 % (KT)
Güte ACS/puriss. P. A
Dampfdruck 0.1mmHg (20 °C)
Dichte Vapor Density: <0.01 (vs air)
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Magnesiumsulfat-Heptahydrat, puriss p.a., ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™ >