Learn More
Magnesiumsulfat-Heptahydrat, gemäß analytischer Spezifikation des Europ. Eur., BP, USP, FCC, 99,5 bis 100,5% (berechn. gem. Trockensubstanz), Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15641250
Magnesiumsulfat-Heptahydrat, gemäß analytischer Spezifikation des Europ. Eur., BP, USP, FCC, 99,5 bis 100,5% (berechn. gem. Trockensubstanz), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15641250 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
1 kg
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Artikelnummer. 15641250
Marke: Honeywell-Fluka 131421KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur., BP, USP, FCC, 99.5 bis 100.5 % (berechn. nach Trockensubstanz)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10034-99-8
Summenformel H14MgO11S
Molekulargewicht (g/mol) 246.47
MDL-Nummer MFCD00149785
InChI-Schlüssel WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Synonym Magnesiumsulfatheptahydrat, Magnesiumsulfat 1:1 Heptahydrat, Magnesiumsulfat-Heptahydrat, Magnesiumsulfat usan:jan, Schwefelsäure-Magnesiumsalz 1:1 , Heptahydrat, Magnesiumsulfat-Heptahydrat MgSo4.72O, Schwefelsäure, Magnesiumsalz 1:1 , Heptahydrat, Magnesium II, Sulfat, Heptahydrat, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 24843
ChEBI CHEBI:31795
IUPAC-Name Magnesium;sulfat;heptahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesiumsulfatheptahydrat
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur.BP, USP, FCC
Menge 1 kg
Strukturformel MgSO4 · H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 246.47 mol
Reinheit (%) 99.5 bis 100.5 % (Berechn. für Trockensubstanz)
Verpackung Kunststoffflasche
Dampfdruck 0.1 mmHg (20 °C)
Dichte Vapor Density: <0.01 (vs air)
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0459716 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/02/2024 Catalog Number131420250,131420010,13142-1KG,131421000,13142-4X5KG,13142-5KG,13142-25KG
ChargennummerA0391837 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number
ChargennummerA0398507 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number131420250,131420010,13142-1KG,131421000,13142-4X5KG,13142-5KG,13142-25KG
ChargennummerA0429770 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/11/2022 Catalog Number131420250,131420010,13142-1KG,131421000,13142-4X5KG,13142-5KG,13142-25KG
ChargennummerA0446422 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/10/2022 Catalog Number131420250,131420010,13142-1KG,131421000,13142-4X5KG,13142-5KG,13142-25KG
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Magnesiumsulfat-Heptahydrat, gemäß analytischer Spezifikation des Europ. Eur., BP, USP, FCC, 99,5 bis 100,5% (berechn. gem. Trockensubstanz), Honeywell Fluka™ >