Learn More
Magnesiumsulfat-Heptahydrat, 99 %, für die Biochemie Artikelnummer.: 12615067
Magnesiumsulfat-Heptahydrat, 99 %, für die Biochemie
Artikelnummer. 12615067
500 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 12615067
Marke: Thermo Scientific Acros 447165000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10034-99-8
Summenformel H14MgO11S
Molekulargewicht (g/mol) 246.47
MDL-Nummer MFCD00149785
InChI-Schlüssel WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium sulfate heptahydrate, mgso4.7h2o, magnesium sulfate 1:1 heptahydrate, magnesium sulphate heptahydrate, unii-sk47b8698t, magnesium sulfate usan:jan, sulfuric acid magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium sulfate heptahydrate mgso4.7h2o, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrate
PubChem CID 24843
ChEBI CHEBI:31795
IUPAC-Name Magnesium;sulfat;heptahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium sulfate heptahydrate
Schmelzpunkt 770.0°C
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (Complexometry)
Strukturformel MgSO4·7H2O
Merck Index 15,5755
Löslichkeitsinformationen (1 M in water) Clear colorless
Formelmasse 246.48
Reinheit (%) 99%
Güte Biochemie
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0466183 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/09/2024 Catalog Number447165000
ChargennummerA0454307 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number447160025,447165000
ChargennummerA0418095 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number447160025,447165000
ChargennummerA0445965 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/09/2022 Catalog Number447160025,447165000
ChargennummerA0445966 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/09/2022 Catalog Number447160025,447165000
Produktidentifikator
  • Magnesium sulfate heptahydrate
Name des Produkts
Magnesiumsulfat-Heptahydrat, 99 %, für die Biochemie >