Learn More
Magnesiumsulfat, Heptahydrat, MP Biomedicals™
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 kg
Beschreibung
Magnesium spielt eine Rolle bei der strukturellen Integrität von Zellmembran und Zellwand und in der Muskelzellphysiologie. Es ist ein wesentlicher Kofaktor in vielen Enzymen, einschließlich Desoxyribonuklease (DNase), den Restriktionsenzymen EcoR I und EcoR V sowie Ribonuklease H. Magnesium stabilisiert auch polymere Nukleinsäuren wie Transfer-RNA und Ribozyme.
Spezifikation
Spezifikation
CAS | 10034-99-8 |
Physikalische Form | Kristallpulver |
Menge | 5 kg |
Summenformel | H14MgO11S |
MDL-Nummer | MFCD00149785 |
Synonym | Magnesiumsulfatheptahydrat, Magnesiumsulfat 1:1 Heptahydrat, Magnesiumsulfat-Heptahydrat, Magnesiumsulfat usan:jan, Schwefelsäure-Magnesiumsalz 1:1 , Heptahydrat, Magnesiumsulfat-Heptahydrat MgSo4.72O, Schwefelsäure, Magnesiumsalz 1:1 , Heptahydrat, Magnesium II, Sulfat, Heptahydrat, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrate |
Löslichkeitsinformationen | Wasserlöslich (100 mg/ml). |
InChI-Schlüssel | WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L |
SMILES | O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O |
IUPAC-Name | Magnesium;sulfat;heptahydrat |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Magnesiumsulfat, Heptahydrat, MP Biomedicals™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur