Learn More
Magnesiumsulfat-Heptahydrat, ACS-Reagenz, ≥99,0 %, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
5 kg
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | Not Determined |
Chemischer Name oder Material | Magnesium sulfate heptahydrate |
Schmelzpunkt | 1,124°C (Decomposes before melting) |
CAS | 10034-99-8 |
Farbe | Farblos |
CAS Max. % | 1 |
pH | 5 to 9.2 |
Menge | 5 kg |
Summenformel | H14MgO11S |
InChI-Schlüssel | WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Magnesiumsulfat-Heptahydrat, ACS-Reagenz, ≥99,0 %, Honeywell Fluka™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur