Learn More
Magnesiumsulfat-Heptahydrat, ACS, 98.0 bis 102.0 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11377337
Magnesiumsulfat-Heptahydrat, ACS, 98.0 bis 102.0 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11377337
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 kg
Artikelnummer. 11377337
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011596.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für Brandschutz, Textilien, Katalysatorträger
Magnesium sulfate produced by appropriate process finds use in several pharmaceutical preparations of magnesium, usually known as epsom salt. It is used as a micronutrient in agriculture, brewing salt in production of certain alcoholic products, electrolyte to prepare metal salts, coagulant, and ingredient in bath salts for use in floatation therapy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10034-99-8
Summenformel H14MgO11S
Molekulargewicht (g/mol) 246.47
MDL-Nummer MFCD00149785
InChI-Schlüssel WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium sulfate heptahydrate, mgso4.7h2o, magnesium sulfate 1:1 heptahydrate, magnesium sulphate heptahydrate, unii-sk47b8698t, magnesium sulfate usan:jan, sulfuric acid magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium sulfate heptahydrate mgso4.7h2o, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 24843
ChEBI CHEBI:31795
IUPAC-Name Magnesium;sulfat;heptahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium sulfate heptahydrate
Namenshinweis heptahydrate
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristalle
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 98.0-102.0%
Löslichkeitsinformationen Soluble in in water and acid. Slightly soluble in alcohol and glycerol.
Formelmasse 246.48 (120.37 Anhydrous)
Güte ACS
Geruch Geruchsneutral
Aussehen White crystals
Dichte 1.68 g/cm3 at 20°C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN13L009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/02/2025 Catalog Number011596.22,011596.36,011596.A3
ChargennummerM28L038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Catalog Number011596.22,011596.36,011596.A3
ChargennummerU19K030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/09/2024 Catalog Number011596.22,011596.36,011596.A3
ChargennummerQ09K043 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/04/2024 Catalog Number011596.22,011596.36,011596.A3
ChargennummerT05J037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/07/2023 Catalog Number011596,011596.22,011596.36,011596.A3
Name des Produkts
Magnesiumsulfat-Heptahydrat, ACS, 98.0 bis 102.0 %, Thermo Scientific Chemicals >