Learn More
ZNF414 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Invitrogen PA531681
338.68 EUR gültig bis 2025-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Recommended positive controls: A549, HeLa, HepG2, HCT116. Predicted reactivity: Human (99%), Bovine (80%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
May be involved in transcriptional regulation.
Spezifikation
ZNF414 | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
ZNF414 | |
ZFP414; Zinc finger protein 414; zn414; ZNF414 | |
Rabbit | |
Antigen affinity chromatography | |
RUO | |
84330 | |
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
Liquid |
Western Blot | |
1 mg/mL | |
PBS with 1% BSA, 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7 | |
Q96IQ9 | |
ZNF414 | |
Recombinant protein fragment corresponding to a region within amino acids 1 and 168 of Human ZNF414 | |
100 μL | |
Primary | |
Human | |
Antibody | |
IgG |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.