Learn More
Macherey-Nagel™ Permabond™ FFAP GC-Kapillarsäule
Marke:  Macherey-Nagel™ 723555.50
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10072961
  • 1160.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
0,8 mm
0,53 mm
G25, G35
220°bis 240 °C
50 m
Je 1
GC Kapillarsäule
Permabond™ FFAP
Gaschromatographie (GC), Freie Carbonsäuren
1 μm
Permabond™ FFAP
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Permabond™ FFAP GC-Kapillarsäule > Länge:50m; Innendurchmesser:0,53mm; Filmstärke:Gehäuse 1um