Learn More
SERPINB6 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA530121
338.68 EUR gültig bis 2025-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 13494657
  • 508.00 € / 100 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Beschreibung
Recommended positive controls: A549, HeLa, HepG2, HCT116. Predicted reactivity: Human (99%), Rhesus Monkey (96%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
The protein encoded by this gene is a member of the serpin superfamily, and ovalbumin-serpin subfamily. It was originally discovered as a placental thrombin inhibitor. The mouse homolog was found to be expressed in the hair cells of the inner ear. Mutations in this gene are associated with nonsyndromic progressive hearing loss, suggesting that this serpin plays an important role in the inner ear in the protection against leakage of lysosomal content during stress, and that loss of this protection results in cell death and sensorineural hearing loss. Alternatively spliced transcript variants have been found for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Name des Produkts
SERPINB6 Polyclonal Antibody, Invitrogen™ > 100 μL; Unconjugated