Learn More
asecos™ Lagerkanne PE
Sichere Lagerung und innerbertieblicher Transport von Flüssigkeiten, z.B. Säuren oder Laugen
Marke:  asecos™ 40094
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17826526
  • N.V. / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • mit Schraubkappe aus Edelstahl (1.4301), PTFE-Dichtung
  • inkl. mehrsprachigem Sicherheitskaufkleber zur Inhalts-Kennzeichnung
Spezifikation
Spezifikation
0,5 gal.
Gelb
3.94 in.
11.02 in.
0.88 lb.
2 L
Polyethylen
100.00 mm
280.00 mm
0.4 kg
Name des Produkts
asecos™ Lagerkanne PE > Capacity: 2 L