Learn More
SCAT™ HPCL-Luftventil V2.0
Artikelnummer. 16433819 Alle ansehen SCAT Europe Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 Ventil
10 Ventile
100 Ventile
50 Ventile
8 Ventile
Unit Size:
1 Stück
10 Stück
100 Stück
50 Stück
8 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
16433819 10 Ventile 10 Stück
16403819 1 Ventil 1 Stück
17706254 8 Ventile 8 Stück
16443819 50 Ventile 50 Stück
17356429 100 Ventile 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 16433819 Supplier SCAT™ Supplier No. 397010
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Luftventile sind Teil der SCAT™ Das Sicherheitsverschlusssystem dient zum Schutz von Lösungsmitteln in Vorratsflaschen vor Verunreinigungen von außen. Sie gewährleisten einen sicheren Druckausgleich mit sauberer Luft für Ihren Lösungsmitteleinlass.
Eine Austauschanzeige zeigt die verstrichene Lebensdauer an und ermöglicht so den rechtzeitigen Austausch des Luftventils nach 6 Monaten Gebrauch. Die gereinigte Ventilation ermöglicht präzise und reproduzierbare Analyseergebnisse im HPLC/UHPLC-Prozess.
  • Blockiert Lösungsmitteldämpfe
  • Schützt Gesundheit und Umwelt
  • Die Austauschanzeige zeigt die nächste Austauschzeit an
  • Einfacher Wechsel ohne Werkzeug
  • Passt auf jede SCAT™ Sicherheitskappe
Specifications
Innendurchmesser (metrisch) 0,25 in
Enthält 10 Stück
Material Polyurethan
Größe UNF 0,25 in., 28 G
Typ Ventil
Menge 10 Ventile
Farbe Rot