Learn More
ZEOprep™ SAX Functionalized
ZEOprep™ is a packing material providing fast, effective, and reproducible separations. Irregular shaped silica gel is used in Gravity, Flash, and Medium Pressure Chromatography. The SAX ligand makes an Ion Exchange material suitable for strong cation interactions.
249.00 € - 4915.00 €
Spezifikation
Partikelgröße | 40 to 63 μm |
---|---|
Porengröße | 60 Å |
Verfahren | Chromatography |
Typ | Silica Gel |
Material | Silica Gel |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge | Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge | Availability | ||||
30049015
|
ZEOprep
300167 |
1 kg | 1 kg |
1445.00 €
1 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
30049007
|
ZEOprep
302094 |
5 kg | 5 kg |
4915.00 €
5 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
30049021
|
ZEOprep
300166 |
100 g | 100 g |
249.00 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
30048988
|
ZEOprep
302082 |
500 g | 500 g |
938.00 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- SAX functionalized for Ion Exchange separations
- Idea for strong cation applications
- Irregular Amorphous Silica Gel
- High Purity
- European Manufacture
- Swiss accuracy and consistency
- Excellent batch to batch reproducability
- ISO Certification
- High Chemical and Mechanical Stability
- Narrow Particles Size Distribution
- 20 to 500 μm particles size range
- Available in 60 A or 90 A pore size
- High loadability
- Selection of pack sizes available
- Suitable for gravity, flash, prep and process scale
Spezifikation
40 to 63 μm | |
Chromatography | |
Silica Gel | |
Irregular |
60 Å | |
Silica Gel | |
SAX Functionalized |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
ZEOprep™ SAX Functionalized