Learn More
asecos™ Lagerkanne PE
Sichere Lagerung und innerbertieblicher Transport von Flüssigkeiten, z.B. Säuren oder Laugen
Marke:  asecos™ 40093
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17876346
  • N.V. / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • mit Schraubkappe aus Edelstahl (1.4301), PTFE-Dichtung
  • inkl. mehrsprachigem Sicherheitskaufkleber zur Inhalts-Kennzeichnung
Spezifikation
Spezifikation
0.3 gal.
Gelb
3.94 in.
7.87 in.
0.77 lb.
1 L
Polyethylen
100.00 mm
200.00 mm
0.35 kg
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
asecos™ Lagerkanne PE > Capacity: 1 L