Learn More
Thermo Scientific™ Western Blot-Walze
Ein einfaches, wiederverwendbares Tool zum schonenden und einfachen Entfernen eingeschlossener Luftblasen beim Zusammensetzen von Transferstapeln in halb- oder nassen Tank-Transferkassetten.
Marke: Thermo Scientific™ 84747
52.64 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Der Thermo Scientific™ Western Blot Roller ist ein einfaches, wiederverwendbares Tool zum schonenden und einfachen Entfernen eingeschlossener Luftblasen beim Zusammensetzen von Transferstapeln in halbtrockenen bzw. Nasstank-Transferkassetten.
Die Transferstapelwalze besitzt einen Edelstahlgriff und eine 8,4 cm breite träge PTFE-Walze. Mini-Gel-Sandwiches lassen sich in einem oder zwei Durchgängen ausrollen, das Werkzeug eignet sich aber auch gut für Transferstapel mit größeren Gelen. Das Hilfsmittel ist als Zubehör im Lieferumfang des Pierce G2 Fast Blotter (Artikel-Nr. 62288) enthalten.
Leistungsmerkmale:
- Edelstahlgriff
- PTFE-Walze, 8,4 cm breit
- Wiederverwendbares Laborgerät
Spezifikation
Eine 8,4 cm breite PTFE-Walze mit Edelstahlgriff | |
Halbtrocken, Nass | |
1 unit |
Pierce™ Power System | |
Western-Blot-Walze |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
ZK4513641 | Analysenzertifikat | 16/12/2024 | 84747 |
ZJ4496961 | Analysenzertifikat | 09/11/2024 | 84747 |
ZI4443891 | Analysenzertifikat | 15/10/2024 | 84747 |
ZI44438710 | Analysenzertifikat | 15/10/2024 | 84747 |
ZH4427281 | Analysenzertifikat | 30/08/2024 | 84747 |