Learn More
Sartorius Vivaflow™ 200 Crossflow-Kassetten
Unübertroffene Anwenderfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und Flexibilität unter den Filtrationssystemen. Sartorius Vivaflow 200 Crossflow-Kassetten sind sofort einsatzbereite, wiederverwendbare Crossflow-Kassetten für das Labor zum Aufkonzentrieren von Proben bis zu 5 l. In verschiedenen MWCO und Membrantypen für unterschiedliche Anwendungsanforderungen erhältlich.
Marke: Sartorius VF20H0
563.99 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Schnelle und effiziente Aufkonzentration- Optimal geeignet zur Zellkulturüberstandskonzentration, Viruskonzentration und Wasserkonzentration
- Nutzt eine 200 cm-2 PES- oder Hydrosart-Membran für hohe Durchflussraten
- Dünnkanaliger Flip-Flow-Rezirkulationsweg für hohe Tangentialflussgeschwindigkeiten bei minimaler Pumpendrehzahl
- Schnelle Aufkonzentration mit einer oder zwei Kassetten
- Ein einzelnes Modul kann unter normalen Umständen 1 l in weniger als 30 Minuten um den Faktor 50 aufkonzentrieren
- Zwei parallel verwendete Module konzentrieren 5 l in weniger als 75 Minuten um den Faktor 50
- Mit einer einzigen Spülung wird eine nahezu vollständige Rückgewinnung des Konzentrats erreicht
- Ein versiegeltes Diafiltrationsreservoir mit 500 ml kann für einen schnellen und bequemen Pufferwechsel hinzugefügt werden
- Ein Gerät wird mit allem notwendigen Zubehör (außer Pumpe und Pumpenkopf) geliefert
- Dazu gehören Schläuche, Druckanzeiger, Durchflussbegrenzer und Hochdruckpumpenschläuche
- Benötigte Ausrüstung: Peristaltikpumpe mit einem Pumpenkopf der Größe 16
- Leicht zu reinigen und mehrfach wiederverwendbar
- Transparentes Gehäuse für die Prozessüberwachung
- Gebrauchsfertige Einwegkassetten
- Einfaches Einrichten von zwei gleichzeitig arbeitenden Kassetten für eine schnellere Konzentration
- Verwenden Sie einen vormontierten Y-Verbinder mit den richtigen Schlauchgrößen und -verbindungen
- Die Verbindung der beiden Vivaflow 200Geräte erfolgt mittels Schlauchgröße 16
- Mit Schlauchgröße 15 wird die Pumpe mit einem Pumpenkopf der Größe 15 verbunden
Spezifikation
Ultrafiltration | |
Labscale TFF System | |
Hydrosart | |
Up to 2.5 L | |
200 cm2 | |
PVC-Peristaltikschläuche und Adapter mit Druckanzeige und Durchflussbegrenzer in Größe 16 | |
200 bis 400 ml/min | |
140 °F | |
Crossflow-Kassette | |
5,3 mL | |
12,6 cm | |
1 cm | |
0,04 cm |
Cassette | |
Acryl | |
10 kDa | |
Non-sterile | |
Überstandskonzentration in der Zellkultur, Virenkonzentration und Wasserkonzentration | |
60 psi | |
Je 1 | |
60 °C | |
500 ml bis 5 l | |
12.6 x 3.8 x 13.8 cm (4.96 x 1.49 x 5.43 in.) | |
3,8 cm | |
13,8 cm |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
244300647 | Qualitätsbescheinigung | 10/04/2025 | VF20H0 |
240700857 | Qualitätsbescheinigung | 13/02/2025 | VF20H0 |
234301437 | Qualitätsbescheinigung | 12/07/2024 | VF20H0 |
234301427 | Qualitätsbescheinigung | 10/07/2024 | VF20H0 |
234000217 | Qualitätsbescheinigung | 25/06/2024 | VF20H0 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Beschleunigen Sie Fortschritte in der Proteomik
Entdecken Sie wegweisende Innovationen und sparen Sie exklusiv.Aktionscode: 25977Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Jetzt sparen