Learn More
VistaLab™ Technologies Pipettenspitzen: Steril, ohne Filter
Für den Einsatz mit MLA Brand Pipettierern
96.00 € - 948.00 €
Spezifikation
Gefiltert | Ungefiltert |
---|---|
Sterilität | Steril |
Farbe | klar |
Gestellfarbe | Blau |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Verpackung | Reinigungsnachweise | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Verpackung | Reinigungsnachweise | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16485084
|
VistaLab™ Technologies
2025 |
250 μl | VistaTip: Einzeln verpackt | N/A | |||||||
16495084
|
VistaLab™ Technologies
2026 |
250 μl | VistaTip: Einzeln verpackt | N/A | |||||||
16415094
|
VistaLab™ Technologies
2028 |
250 μl | VistaTip: Einzeln verpackt | Pyrogen Free |
948.00 €
2000 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16405094
|
VistaLab™ Technologies
2027 |
250 μl | VistaTip: Einzeln verpackt | Pyrogen Free |
848.00 €
2000 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11935762
![]() |
VistaLab™ Technologies
4060-1032 |
25 μl | VistaRak: 5 Racks | DNase-, RNase- und Pyrogen-frei |
96.00 €
960 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11975762
![]() |
VistaLab™ Technologies
4060-2132 |
250 μl | VistaRak: 5 Racks | DNase-, RNase- und Pyrogen-frei |
99.00 €
960 Stück |
Verfügbar ab: 14-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11905772
![]() |
VistaLab™ Technologies
4060-3132 |
1250 μl | VistaRak: 5 Racks | DNase-, RNase- und Pyrogen-frei |
152.00 €
960 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Sterile oder pyrogenfreie sterile Packungen, beide mit 200 Einzelbeuteln
- Autoklavierbar
Spezifikation
Ungefiltert | |
klar | |
Autoklavierbar | |
MLA/Ovation Pipettes | |
Pipette Tips | |
Nein |
Steril | |
Blau | |
E-Strahl | |
Gerade | |
Single-use | |
Polypropylen |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
VistaLab™ Technologies Pipettenspitzen: Steril, ohne Filter