Learn More
VistaLab™ Technologies Pipettenspitzen: Steril, ohne Filter
GREENER_CHOICE
Für den Einsatz mit MLA Brand Pipettierern
Marke:  VistaLab™ Technologies 4060-1032
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11935762
  • 96.00 € / 960 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • 192 Spitzen in einer Anordnung von 16 × 12
  • Erhältlich in drei Größen: mikro, klein und groß
  • Sterile, Pyrogen-freie und RNase/DNase-zertifizierte Spitzen
Bestellinformation
Abgepackt 192 Spitzen/Gestell, 5 Gestelle/Karton
Spezifikation
Spezifikation
25 μl
Steril
Blau
1,7 in.
DNase-, RNase- und Pyrogen-frei
Universal
Gerade
192 Spitzen/Gestell
Ja
Nein
Ungefiltert
klar
Autoklavierbar
5 in.
E-Strahl
Racks
VistaRak: 5 Racks
Pipette Tips
Ovation
Polypropylen
Name des Produkts
VistaLab™ Technologies Pipettenspitzen: Steril, ohne Filter > Steril, Pyrogen-frei, RNase/DNase-zertifiziert; 25 μl