missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VistaLab™ Technologies Pipettenspitzen: Steril, ohne Filter

Für den Einsatz mit MLA Brand Pipettierern

Marke:  VistaLab™ Technologies 2025

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16485084

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Sterile Spitzen, verpackt in VistaRaks oder einzeln
  • VistaRak: 5 Gestelle, 192 Spitzen/Gestell, VistaStak:
  • Verwenden Sie die originalen VistaLab Pipettenspitzen, um die außergewöhnliche Leistung und die Vorteile von Ovation Pipetten zu maximieren
  • Alle VistaLab Pipetten sind mit VistaLab Spitzen kalibriert, um perfekte Passform und zuverlässige Leistung zu gewährleisten

Spezifikation

Spezifikation

250 μl
Steril
Blau
2,2 in.
E-Strahl
Einzeln verpackt
VistaTip: Einzeln verpackt
Pipette Tips
MLA, Ovation
Polypropylen
Ungefiltert
klar
Autoklavierbar
7,5 in.
MLA/Ovation Pipettes
Gerade
200/Pk.
Single-use
Nein
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
VistaLab™ Technologies Pipettenspitzen: Steril, ohne Filter > Volumen: 250 μl; Verpackung: VistaTip: Einzeln verpackt; Sterilität: Steril; gefiltert: Nein

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt