Learn More
VistaLab™ Technologies Pipettenspitzen: Steril, ohne Filter
Für den Einsatz mit MLA Brand Pipettierern
Marke: VistaLab™ Technologies 4060-3132
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 192 Spitzen in einer Anordnung von 16 × 12
- Erhältlich in drei Größen: mikro, klein und groß
- Sterile, Pyrogen-freie und RNase/DNase-zertifizierte Spitzen
Bestellinformation
Abgepackt 192 Spitzen/Gestell, 5 Gestelle/Karton
Spezifikation
1250 μl | |
Steril | |
Blau | |
3,4 in. | |
DNase-, RNase- und Pyrogen-frei | |
Universal | |
Gerade | |
192 Spitzen/Gestell | |
Ja | |
Nein |
Ungefiltert | |
klar | |
Autoklavierbar | |
5 in. | |
E-Strahl | |
Racks | |
VistaRak: 5 Racks | |
Pipette Tips | |
MLA, Ovation | |
Polypropylen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
VistaLab™ Technologies Pipettenspitzen: Steril, ohne Filter > Steril, Pyrogen-frei, RNase/DNase-zertifiziert; 1250 μl
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur