Learn More
VistaLab™ Technologies Pipettenspitzen: Steril, ohne Filter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11975762
Click to view available options
Volumen (metrisch):
25 μl
250 μl
1250 μl
Verpackung:
VistaRak: 5 Racks
VistaTip: Einzeln verpackt
Reinigungsnachweise:
DNase-, RNase- und Pyrogen-frei
Pyrogenfrei
Packungsgröße:
2000 Stück
960 Stück
Artikelnummer. 11975762
Marke: VistaLab™ Technologies 40602132
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für den Einsatz mit MLA Brand Pipettierern
  • 192 Spitzen in einer Anordnung von 16 × 12
  • Erhältlich in drei Größen: mikro, klein und groß
  • Sterile, Pyrogen-freie und RNase/DNase-zertifizierte Spitzen
Bestellinformation
Abgepackt 192 Spitzen/Gestell, 5 Gestelle/Karton
Spezifikation
Volumen (metrisch) 250 μl
Gefiltert Ungefiltert
Sterilität Steril
Farbe klar
Gestellfarbe Blau
Autoklavierbar Autoklavierbar
Länge (angloamerikanisch) 2,2 in.
Dicke 5 in.
Reinigungsnachweise DNase-, RNase- und Pyrogen-frei
Sterilisationsmethode E-Strahl
Format Racks
Spitzenform Gerade
Verpackung VistaRak: 5 Racks
Menge 192 Spitzen/Gestell
Produkttyp Pipette Tips
Einwegprodukt Ja
Zur Verwendung mit (Geräte) MLA, Ovation
Skala Nein
Material Polypropylen