Learn More
VistaLab™ Technologies Pipettenspitzen: Steril, ohne Filter
Click to view available options
Volumen (metrisch):
25 μl
1250 μl
250 μl
Verpackung:
VistaRak: 5 Racks
VistaTip: Einzeln verpackt
Packungsgröße:
2000 Stück
960 Stück
Reinigungsnachweise:
DNase-, RNase- und Pyrogen-frei
Pyrogenfrei
Beschreibung
- Sterile Spitzen, verpackt in VistaRaks oder einzeln
- VistaRak: 5 Gestelle, 192 Spitzen/Gestell, VistaStak:
- Verwenden Sie die originalen VistaLab Pipettenspitzen, um die außergewöhnliche Leistung und die Vorteile von Ovation Pipetten zu maximieren
- Alle VistaLab Pipetten sind mit VistaLab Spitzen kalibriert, um perfekte Passform und zuverlässige Leistung zu gewährleisten
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 250 μl |
| Gefiltert | Ungefiltert |
| Sterilität | Steril |
| Farbe | klar |
| Gestellfarbe | Blau |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Länge (angloamerikanisch) | 3,4 in. |
| Dicke | 8,5 in. |
| Sterilisationsmethode | E-Strahl |
| Format | Einzeln verpackt |
| Mehr anzeigen |