Learn More
VistaLab™ Technologies Pipettenspitzen: Steril, ohne Filter
Für den Einsatz mit MLA Brand Pipettierern
Marke: VistaLab™ Technologies 2028
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Sterile Spitzen, verpackt in VistaRaks oder einzeln
- VistaRak: 5 Gestelle, 192 Spitzen/Gestell, VistaStak:
- Verwenden Sie die originalen VistaLab Pipettenspitzen, um die außergewöhnliche Leistung und die Vorteile von Ovation Pipetten zu maximieren
- Alle VistaLab Pipetten sind mit VistaLab Spitzen kalibriert, um perfekte Passform und zuverlässige Leistung zu gewährleisten
Spezifikation
250 μl | |
Steril | |
Blau | |
3,4 in. | |
Pyrogen Free | |
MLA™ | |
Gerade | |
200/Packung | |
Single-use | |
Nein |
Ungefiltert | |
klar | |
Autoklavierbar | |
8,5 in. | |
E-Strahl | |
Einzeln verpackt | |
VistaTip: Einzeln verpackt | |
Pipette Tips | |
MLA, Ovation | |
Polypropylen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
VistaLab™ Technologies Pipettenspitzen: Steril, ohne Filter > Volumen: 1250 μl; Verpackung: VistaTip: Einzeln verpackt; Sterilität: Steril, pyrogenfrei; gefiltert: Nein
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur