Learn More
Saint Gobain Life Sciences Versilic™ Silikonkappe mit Rand
Diese Stopfen eignen sich für Biologie, Mikrobiologie und Hämatologie sowie für lebensmitteltechnische, technische, medizinische und klinische Geräte. Saint Gobain Performance Plastics™ Versilic™ Silikonverschlüsse mit Stehrand eignen sich besonders gut für alle Arten von Gewebekulturanwendungen.
Marke: Saint Gobain Life Sciences 467010-50
Beschreibung
- Nieder- und Hochtemperaturbeständig von -76 °F (-60 °C) bis zu 482 °F (250 °C)
- Durchscheinend
- Chemisch und biologisch neutral – FDA/BGA-Zulassung
- Der untere Teil ist so geformt, dass er die Außenseite des Behälters greift, und der obere Hohlstopfen verfügt über Ringverzahnung, um eine dichte Abdichtung am Rand zu gewährleisten
Spezifikation
Gemäß US-amerikanischen Arzneibuch Kapitel 6 | |
13 mm | |
–60 bis 250 °C | |
Silikon |
9.8 bis 13.2 mm | |
50/Pckg. | |
Autoklavierbar | |
Silicone Versilic™ Kappe |