Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör für digitale Mini-Rotatoren
Verschiedene Zubehörteile für die Verwendung mit digitalen Mini-Rotatoren
Marke:  Thermo Scientific™ 88882117
62.87 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16524802
  • 72.56 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Verschiedene Zubehörteile für die Verwendung mit digitalen Mini-Rotatoren
Serviceplan
Standardgarantie von Thermo, Reparaturservice und kostenlose Ersatzteile innerhalb der Garantie
Serviceleistungen
2 Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1,5 ml
Gummi
197 x 86 x 102 mm
Schüttler, Rotator, Mischer
Röhrchenhalter, 1,5 ml-Röhrchen
197 x 86 mm
Halter für 1,5 ml-Röhrchen
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Zubehör für digitale Mini-Rotatoren >